S-[4-[(4-Nitrobenzyl)oxy]phenethyl]isothiourea methanesulphonate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
N0966-10MG
N0966-50MG
TCIAN0966-10MGEA
68
EUR
TCIAN0966-10MG
TCIAN0966-50MG
S-[4-[(4-Nitrobenzyl)oxy]phenethyl]isothiourea methanesulphonate ≥98.0% (by HPLC)
S-[4-[(4-Nitrobenzyl)oxy]phenethyl]isothiourea methanesulphonate
Formula:
C₁₆H₁₇N₃O₃S Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00952138 Núm. CAS: 182004-65-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 9.50 to 10.30 % |