Niceritrol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Pentaerythritol tetranicotinate
N0974-25MG N0974-100MG
TCIAN0974-25MGEA 119 EUR
TCIAN0974-25MG TCIAN0974-100MG
Niceritrol ≥98.0% (by HPLC)
Niceritrol
Formula: C₂₉H₂₄N₄O₈
Número MDL: MFCD00215982
Núm. CAS: 5868-05-3
EINECS: 227-519-7
Índice Merck: 14,06497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3530ae858e9a4412ba5171f121a98a5dda37a29f&vid=3530ae858e9a4412ba5171f121a98a5dda37a29f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.50 to 10.50 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C