1-(4-Nitrophenyl)-2-piperidone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(4-Nitrophenyl)piperidin-2-one
N0975-1G N0975-5G
TCIAN0975-1GEA 38 EUR
TCIAN0975-1G TCIAN0975-5G
1-(4-Nitrophenyl)-2-piperidone ≥98.0% (por GC)
1-(4-Nitrophenyl)-2-piperidone
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,23 g/mol
Número MDL: MFCD04037154
Núm. CAS: 38560-30-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a2af25182405cc5e909681f31ba61dd62840b3&vid=a3a2af25182405cc5e909681f31ba61dd62840b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C