5-Norbornene-2-methanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-methanol, 5-Norbornen-2-methanol (mixture of isomers), 2-Hydroxymethyl-5-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylmethanol
N0979-5G N0979-25G
TCIAN0979-5GEA 24 EUR
TCIAN0979-5G TCIAN0979-25G
5-Norbornene-2-methanol ≥98.0% (por GC)
5-Norbornene-2-methanol
Formula: C₈H₁₂O
MW: 124.183 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de inflamación: 87°C
Número MDL: MFCD00167571
Núm. CAS: 95-12-5
EINECS: 202-392-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24dfcdcdd42ce8b3e68973c51542a9c00af650f9&vid=24dfcdcdd42ce8b3e68973c51542a9c00af650f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)