(4-Nitrophenyl)urea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
N0980-1G N0980-5G
TCIAN0980-1GEA 126 EUR
TCIAN0980-1G TCIAN0980-5G
(4-Nitrophenyl)urea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
(4-Nitrophenyl)urea
Formula: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,15 g/mol
Pto. de fusión: 217°C
Número MDL: MFCD09040599
Núm. CAS: 556-10-5
Índice Merck: 14,06626
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24ef8756d13c4c4f25fda4fb9492ef49969a7b50&vid=24ef8756d13c4c4f25fda4fb9492ef49969a7b50&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %