4-Nitrobenzamidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0989-5G N0989-25G
TCIAN0989-5GEA 59 EUR
TCIAN0989-5G TCIAN0989-25G
4-Nitrobenzamidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
Formula: C₇H₇N₃O₂
MW: 201.61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00278833
Núm. CAS: 15723-90-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ee37a28eeb672987159c1929f0e2e69102d756&vid=b9ee37a28eeb672987159c1929f0e2e69102d756&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %