4-Nitrophenyl trifluoromethanesulphonate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid 4-Nitrophenyl Ester, 4-Nitrophenyl Triflate
N0993-5G N0993-1G
TCIAN0993-5GEA 58 EUR
TCIAN0993-5G TCIAN0993-1G
4-Nitrophenyl trifluoromethanesulphonate ≥99.0% (por GC)
4-Nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₄F₃NO₅S
MW: 271,17 g/mol
Número MDL: MFCD00192354
Núm. CAS: 17763-80-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C