9-(1-Naphthyl)anthracene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0994-1G N0994-5G
TCIAN0994-1GEA 67 EUR
TCIAN0994-1G TCIAN0994-5G
9-(1-Naphthyl)anthracene ≥98.0% (por GC)
9-(1-Naphthyl)anthracene
Formula: C₂₄H₁₆
Número MDL: MFCD19689379
Núm. CAS: 7424-70-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25f4989cd0e5e1e3a134ab8deee95f4467fa76ea&vid=25f4989cd0e5e1e3a134ab8deee95f4467fa76ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 166.0 deg-C