3-Nitro-2,6-lutidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimethyl-3-nitropyridine, 3-Nitro-2,6-lutidine
N0997-5G N0997-25G
TCIAN0997-5GEA 53 EUR
TCIAN0997-5G TCIAN0997-25G
3-Nitro-2,6-lutidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Nitro-2,6-lutidina
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 105°C
Pto. de inflamación: 37°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00023503
Núm. CAS: 15513-52-7
EINECS: 239-543-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71af73bfb8a051576b85042fe16312c29e9b7772&vid=71af73bfb8a051576b85042fe16312c29e9b7772&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C