2-(2-Nitroanilino)ethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N1000-5G N1000-25G
TCIAN1000-5GEA 47 EUR
TCIAN1000-5G TCIAN1000-25G
2-(2-Nitroanilino)ethanol ≥98.0% (por GC)
2-(2-Nitroanilino)ethanol
Formula: C₈H₁₀N₂O₃
Número MDL: MFCD00239475
Núm. CAS: 4926-55-0
EINECS: 225-555-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=251f1acdd479c52373b396f22258e3f76a088e72&vid=251f1acdd479c52373b396f22258e3f76a088e72&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C