N-(1-Naphthyl)formamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N1001-5G N1001-25G
TCIAN1001-5GEA 70 EUR
TCIAN1001-5G TCIAN1001-25G
N-(1-Naphthyl)formamide ≥98.0% (por GC)
N-(1-Naphthyl)formamide
Formula: C₁₁H₉NO
Número MDL: MFCD00086455
Núm. CAS: 6330-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=505bd91771915de5b09e804046fcab46dd06310f&vid=505bd91771915de5b09e804046fcab46dd06310f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C