Ácido 2-nitroxifenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 2-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-Nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
N1006-1G N1006-5G
TCIAN1006-1GEA 32 EUR
TCIAN1006-1G TCIAN1006-5G
Ácido 2-nitroxifenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-nitroxifenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₆BNO₄
Número MDL: MFCD02179447
Núm. CAS: 190788-59-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e28076f2e2e75c01e4d95a98562ad8fbec880482&vid=e28076f2e2e75c01e4d95a98562ad8fbec880482&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C