9-(1-Naphthyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N1012-1G N1012-5G
TCIAN1012-1GEA 101 EUR
TCIAN1012-1G TCIAN1012-5G
9-(1-Naphthyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
9-(1-Naphthyl)carbazole
Formula: C₂₂H₁₅N
MW: 293,37 g/mol
Número MDL: MFCD26127424
Núm. CAS: 22034-43-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 131.0 deg-C