O-(4-Nitrobenzoyl)hydroxylamine ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
N1013-1G N1013-5G
TCIAN1013-1GEA 48 EUR
TCIAN1013-1G TCIAN1013-5G
O-(4-Nitrobenzoyl)hydroxylamine ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
O-(4-Nitrobenzoyl)hydroxylamine
Formula: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11976095
Núm. CAS: 35657-36-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %