1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
N1014-5G N1014-25G
TCIAN1014-5GEA 78 EUR
TCIAN1014-5G TCIAN1014-25G
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate
Formula: C₁₀H₉F₉O₂
Pto. Ebullición: 62°C
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00236094
Núm. CAS: 1799-84-4
EINECS: 217-287-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %