Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
[NH2Me2][{RuCl((R)-tolbinap)}2(mu-Cl)3]
N1017-200MG
N1017-1G
TCIAN1017-200MGEA
31
EUR
TCIAN1017-200MG
TCIAN1017-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Formula:
C₉₈H₈₈Cl₅NP₄Ru₂ MW: 1783,07 g/mol |
Número MDL:
MFCD09753034 Núm. CAS: 749935-02-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
IR | to pass test |