Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
N1018-200MG
N1018-1G
TCIAN1018-200MGEA
31
EUR
TCIAN1018-200MG
TCIAN1018-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Formula:
C₉₈H₈₈Cl₅NP₄Ru₂ |
Número MDL:
MFCD09753034 Núm. CAS: 309735-86-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown powder to crystal |
IR | to pass test |