Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}diruthenate(II)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
[NH2Me2][(RuCl((S)-xylbinap))2(μ-Cl)3]
N1020-200MG
N1020-1G
TCIAN1020-200MGEA
36
EUR
TCIAN1020-200MG
TCIAN1020-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}diruthenate(II)
Formula:
C₁₀₆H₁₀₄Cl₅NP₄Ru₂ |
Número MDL:
MFCD09753025 Núm. CAS: 944451-10-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown powder to crystal |
IR | to pass test |