Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
[NH2Me2][{RuCl((R)-segphos®)}2(mu-Cl)3]
N1021-200MG
N1021-1G
TCIAN1021-200MGEA
36
EUR
TCIAN1021-200MG
TCIAN1021-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Formula:
C₇₈H₆₄Cl₅NO₈P₄Ru₂ MW: 1646,65 g/mol |
Número MDL:
MFCD09753037 Núm. CAS: 346457-41-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown powder to crystal |
IR | to pass test |