Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: [NH2Me2][{RuCl((S)-segphos®)}2(mu-Cl)3]
N1022-200MG N1022-1G
TCIAN1022-200MGEA 33 EUR
TCIAN1022-200MG TCIAN1022-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Formula: C₇₈H₆₄Cl₅NO₈P₄Ru₂
Número MDL: MFCD09753037
Núm. CAS: 488809-34-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
IR to pass test