Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(R)-(+)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}diruthenate(II)
Proveedor: TCI
Sinónimos: [NH2Me2][{RuCl((R)-dm-segphos®)}2(mu-Cl)3]
N1023-200MG N1023-1G
TCIAN1023-200MGEA 36 EUR
TCIAN1023-200MG TCIAN1023-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(R)-(+)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(R)-(+)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}diruthenate(II)
Formula: C₉₄H₉₆Cl₅NO₈P₄Ru₂
MW: 1871,09 g/mol
Número MDL: MFCD09753038
Núm. CAS: 935449-46-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test