Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N1029-5G N1029-25G
TCIAN1029-5GEA 68 EUR
TCIAN1029-5G TCIAN1029-25G
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Número MDL: MFCD00003735
Núm. CAS: 3813-52-3
EINECS: 223-301-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0f177a2ccc971d28800944c1a91c5a58c71420f&vid=c0f177a2ccc971d28800944c1a91c5a58c71420f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %