5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N1035-1G N1035-5G
TCIAN1035-1GEA 62 EUR
TCIAN1035-1G TCIAN1035-5G
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅NO₅
Pto. de fusión: 275°C
Número MDL: MFCD00060513
Núm. CAS: 10242-12-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %