Ácido 4-nitro-α-α-α-trifluoro-o-toluico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 4-nitro-2-(trifluorometil)benzoico
N1037-1G
N1037-5G
TCIAN1037-1GEA
27
EUR
TCIAN1037-1G
TCIAN1037-5G
Ácido 4-nitro-α-α-α-trifluoro-o-toluico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-nitro-α-α-α-trifluoro-o-toluico
Formula:
C₈H₄F₃NO₄ MW: 235,12 g/mol |
Número MDL:
MFCD04039246 Núm. CAS: 320-37-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 139.0 to 143.0 deg-C |