4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoro-1-heptanol, 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Nonafluoro-1-heptanol
N1040-5G N1040-25G N1040-100G
TCIAN1040-5GEA 65 EUR
TCIAN1040-5G TCIAN1040-25G TCIAN1040-100G
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol ≥98.0% (por GC)
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol
Formula: C₇H₇F₉O
MW: 278,12 g/mol
Pto. Ebullición: 64°C
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD02183552
Núm. CAS: 83310-97-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2164f45c36009e43b9ad6b681b7aa3b313126ba&vid=e2164f45c36009e43b9ad6b681b7aa3b313126ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %