1-Naftilmetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(Aminometil)naftaleno, Naftaleno-1-metilamina
N1042-5G N1042-25G
TCIAN1042-5GEA 104 EUR
TCIAN1042-5G TCIAN1042-25G
1-Naftilmetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Naftilmetilamina
Formula: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Pto. Ebullición: 293°C
Número MDL: MFCD00004048
Núm. CAS: 118-31-0
EINECS: 204-244-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5eeb983afca47521bd9e9c0962297e98c6fa576b&vid=5eeb983afca47521bd9e9c0962297e98c6fa576b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %