N-[4-(1-Naphthyl)phenyl]-4-biphenylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-[4-(Naphthalen-1-yl)phenyl]-[1,1'-biphenyl]-4-amine, N-(4-(Naphthalen-1-yl)phenyl)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
N1053-200MG
N1053-1G
TCIAN1053-200MGEA
111
EUR
TCIAN1053-200MG
TCIAN1053-1G
N-[4-(1-Naphthyl)phenyl]-4-biphenylamine ≥98.0% (por GC)
N-[4-(1-Naphthyl)phenyl]-4-biphenylamine
Formula:
C₂₈H₂₁N MW: 371,48 g/mol |
Número MDL:
MFCD28138088 Núm. CAS: 897921-59-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 99.0 to 103.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...