3-(4-Nitrophenyl)isoxazole ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N1059-200MG N1059-1G
TCIAN1059-200MGEA 69 EUR
TCIAN1059-200MG TCIAN1059-1G
3-(4-Nitrophenyl)isoxazole ≥96.0% (por GC)
3-(4-Nitrophenyl)isoxazole
Formula: C₉H₆N₂O₃
Número MDL: MFCD08446390
Núm. CAS: 4264-05-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 96.0 %