nitro-Grela ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
N1060-100MG N1060-500MG
TCIAN1060-100MGEA 181 EUR
TCIAN1060-100MG TCIAN1060-500MG
nitro-Grela ≥97.0% (by HPLC)
nitro-Grela
Formula: C₃₁H₃₇Cl₂N₃O₃Ru
Número MDL: MFCD28411645
Núm. CAS: 502964-52-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2100ccccf774bcc9847d0c5c70c3998f2bb1010&vid=b2100ccccf774bcc9847d0c5c70c3998f2bb1010&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.90 to 6.50 %