(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S)-(-)-1-(1-Hydroxyethyl)naphthalene, (S)-(-)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanol, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethanol
N1063-1G N1063-5G
TCIAN1063-1GEA 38 EUR
TCIAN1063-1G TCIAN1063-5G
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol ≥97.0% (por GC)
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol
Formula: C₁₂H₁₂O
MW: 172.23 g/mol
Pto. Ebullición: 165°C
Número MDL: MFCD00077831
Núm. CAS: 15914-84-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f870c59fce20069d261a5e1a17f5a05ce036e7c&vid=3f870c59fce20069d261a5e1a17f5a05ce036e7c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -75.0 to -80.0 deg (C=1,MeOH)