(4-Nitrophenyl)(phenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Nitrophenyl)(phenyl)iodonium triflate
N1066-1G N1066-5G
TCIAN1066-1GEA 102 EUR
TCIAN1066-1G TCIAN1066-5G
(4-Nitrophenyl)(phenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (by HPLC)
(4-Nitrophenyl)(phenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₃H₉F₃INO₅S
MW: 475,18 g/mol
Número MDL: MFCD21608480
Núm. CAS: 905718-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc05bc13d5b7885a015aec08436f899e331ebe73&vid=bc05bc13d5b7885a015aec08436f899e331ebe73&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C