1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N1069-1G N1069-5G
TCIAN1069-1GEA 104 EUR
TCIAN1069-1G TCIAN1069-5G
1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol ≥98.0% (por GC)
1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol
Formula: C₉H₉NO₅
Número MDL: MFCD08274663
Núm. CAS: 159873-64-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35fbe05ece499baadad30fb31ee682812b7258d1&vid=35fbe05ece499baadad30fb31ee682812b7258d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C