2,7-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N1071-1G
N1071-5G
TCIAN1071-1GEA
47
EUR
TCIAN1071-1G
TCIAN1071-5G
2,7-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (por GC)
2,7-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate)
Formula:
C₁₂H₆F₆O₆S₂ |
Número MDL:
MFCD20260329 Núm. CAS: 151391-00-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 59.0 to 63.0 deg-C |