Nonamethylene Glycol Dimethacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,9-Nonanedioldimethacrylate, 1,9-Nonanediol Dimethacrylate
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
N1089-25G N1089-500G
TCIAN1089-25GEA 23 EUR
TCIAN1089-25G TCIAN1089-500G
Nonamethylene Glycol Dimethacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Nonamethylene Glycol Dimethacrylate
Formula: C₁₇H₂₈O₄
MW: 296,41 g/mol
Número MDL: MFCD00080593
Núm. CAS: 65833-30-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %