2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl Acrylate, Acrylic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl ester, Acrylic acid 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl ester, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl Acrylate
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
N1107-5G N1107-25G
TCIAN1107-5GEA 58 EUR
TCIAN1107-5G TCIAN1107-25G
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate
Formula: C₉H₇F₉O₂
MW: 318,139 g/mol
Número MDL: MFCD00236104
Núm. CAS: 52591-27-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %