2-Nonin-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N1115-25ML N1115-5ML
TCIAN1115-25MLEA 184 EUR
TCIAN1115-25ML TCIAN1115-5ML
2-Nonin-1-ol ≥98.0% (por GC)
2-Nonin-1-ol
Formula: C₉H₁₆O
MW: 140.23 g/mol
Pto. Ebullición: 111°C
Pto. de fusión: –16°C
Número MDL: MFCD00041566
Núm. CAS: 5921-73-3
EINECS: 227-646-8
UN: 1987
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %