Oleato de metilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Metilo oleato
H31358.14
H31358.22
H31358.14EA
163
EUR
H31358.14
H31358.22
Oleato de metilo 96%
Oleato de metilo
Purity: 96%
CAS No.: 112-62-9
Molecular Formula: C19H36O2
Formula Weight: 296.50
Flash Point: 163°(325°F)
Refractive Index: 1.4520
Boiling Point: 168-170°/2mm
Beilstein Reference: 1727037
Merck Reference: 14,6828
MDL No.: MFCD00009578
Formula:
C₁₉H₃₆O₂ MW: 296.49 g/mol Pto. Ebullición: 168…170 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 0.876 Pto. de inflamación: 163 °C (325 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009578 Núm. CAS: 112-62-9 EINECS: 203-992-5 Índice Merck: 12,06965 |