Noopept ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(S)-Ethyl 2-(1-(2-phenylacetyl)pyrrolidine-2-carboxamido)acetate, N-[1-(Phenylacetyl)-L-prolyl]glycine Ethyl ester, Omberacetam, Ethyl N-[1-(Phenylacetyl)-L-prolyl]glycinate
N1120-1G
N1120-5G
TCIAN1120-1GEA
98
EUR
TCIAN1120-1G
TCIAN1120-5G
Noopept ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Noopept
Formula:
C₁₇H₂₂N₂O₄ MW: 318,37 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00941121 Núm. CAS: 157115-85-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 94.0 to 98.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -110 to -122 deg (C=0.4, CHCL3) |