Neobavaisoflavone ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
7-Hydroxy-3-(4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)phenyl)-4H-chromen-4-one, 7-Hydroxy-3-[4-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)phenyl]-4H-1-benzopyran-4-one, 4',7-Dihydroxy-3'-(3-methyl-2-butenyl)isoflavone
N1122-25MG
N1122-5MG
TCIAN1122-25MGEA
443
EUR
TCIAN1122-25MG
TCIAN1122-5MG
Neobavaisoflavone ≥97.0% (by HPLC)
Neobavaisoflavone
Formula:
C₂₀H₁₈O₄ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00800660 Núm. CAS: 41060-15-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Elemental analysis (Carbon) | 72.00 to 76.50 % |
Melting point | 195.0 to 199.0 deg-C |