β-Nicotinamide mononucleotide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
N1123-50MG N1123-250MG
TCIAN1123-50MGEA 62 EUR
TCIAN1123-50MG TCIAN1123-250MG
β-Nicotinamide mononucleotide ≥98.0% (by HPLC)
β-Nicotinamide mononucleotide
Formula: C₁₁H₁₅N₂O₈P
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00038748
Núm. CAS: 1094-61-7
EINECS: 214-136-5
Índice Merck: 14,06663
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %