4-(4-Nitrofenil)morfolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N1124-5G N1124-25G
TCIAN1124-5GEA 16 EUR
TCIAN1124-5G TCIAN1124-25G
4-(4-Nitrofenil)morfolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(4-Nitrofenil)morfolina
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₃
MW: 208.22 g/mol
Número MDL: MFCD00023317
Núm. CAS: 10389-51-2
EINECS: 233-851-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7244479aa0359c55e6fac80002ace6d0aacab265&vid=7244479aa0359c55e6fac80002ace6d0aacab265&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C