Notoginsenoside R1 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
N1129-10MG N1129-50MG
TCIAN1129-10MGEA 69 EUR
TCIAN1129-10MG TCIAN1129-50MG
Notoginsenoside R1 ≥98.0% (by HPLC)
Notoginsenoside R1
Formula: C₄₇H₈₀O₁₈
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00210535
Núm. CAS: 80418-24-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +22.0 deg (C=0.5, MeOH)