9-(2-Naphthyl)anthracene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9-(Naphthalen-2-yl)anthracene
N1130-1G N1130-5G
TCIAN1130-1GEA 73 EUR
TCIAN1130-1G TCIAN1130-5G
9-(2-Naphthyl)anthracene ≥98.0% (por GC)
9-(2-Naphthyl)anthracene
Formula: C₂₄H₁₆
Número MDL: MFCD18205835
Núm. CAS: 7424-72-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 207.0 deg-C