(3-(Naphthalen-1-yl)phenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(1-Naphthyl)phenylboronic acid, 3-(1-Naphthyl)benzeneboronic acid
N1131-1G
N1131-5G
TCIAN1131-1GEA
147
EUR
TCIAN1131-1G
TCIAN1131-5G
(3-(Naphthalen-1-yl)phenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
(3-(Naphthalen-1-yl)phenyl)boronic acid
Formula:
C₁₆H₁₃BO₂ |
Número MDL:
MFCD11045054 Núm. CAS: 881913-20-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 108.0 % |