1-(2-Nitrophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Nitro-alpha-methylbenzyl alcohol
N1132-1G N1132-5G
TCIAN1132-1GEA 69 EUR
TCIAN1132-1G TCIAN1132-5G
1-(2-Nitrophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
1-(2-Nitrophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Pto. Ebullición: 107°C
Número MDL: MFCD02683380
Núm. CAS: 3205-25-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1814fad47d06f9cbf89c9ee068e046e0f9eb0111&vid=1814fad47d06f9cbf89c9ee068e046e0f9eb0111&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %