2-(2-Nitrophenyl)propan-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N1133-1G N1133-5G
TCIAN1133-1GEA 254 EUR
TCIAN1133-1G TCIAN1133-5G
2-(2-Nitrophenyl)propan-1-ol ≥98.0% (por GC)
2-(2-Nitrophenyl)propan-1-ol
Formula: C₉H₁₁NO₃
Número MDL: MFCD09038679
Núm. CAS: 64987-77-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %