4-(Naphthalen-2-yl)-N-phenylaniline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N1134-1G N1134-5G
TCIAN1134-1GEA 68 EUR
TCIAN1134-1G TCIAN1134-5G
4-(Naphthalen-2-yl)-N-phenylaniline ≥98.0% (por GC)
4-(Naphthalen-2-yl)-N-phenylaniline
Formula: C₂₂H₁₇N
MW: 295,39 g/mol
Número MDL: MFCD30478546
Núm. CAS: 897671-79-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C