9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
N1135-1G
N1135-5G
TCIAN1135-1GEA
79
EUR
TCIAN1135-1G
TCIAN1135-5G
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene
Formula:
C₃₄H₂₂ |
Número MDL:
MFCD20040456 Núm. CAS: 855828-36-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |