Nocodazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl (6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
N1138-25MG N1138-100MG
TCIAN1138-25MGEA 143 EUR
TCIAN1138-25MG TCIAN1138-100MG
Nocodazole ≥98.0% (by HPLC)
Nocodazole
Formula: C₁₄H₁₁N₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005588
Núm. CAS: 31430-18-9
EINECS: 250-626-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%