4-(1-Naphthyl)-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N1139-1G N1139-200MG
TCIAN1139-1GEA 208 EUR
TCIAN1139-1G TCIAN1139-200MG
4-(1-Naphthyl)-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole ≥98.0% (por GC)
4-(1-Naphthyl)-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole
Formula: C₂₄H₁₇N₃
Número MDL: MFCD09832971
Núm. CAS: 16152-10-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 243.0 to 247.0 deg-C